Få mere at vide
Diethylacetylmethylphosphonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491440
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491440 25 g 25g
11471440 1 g 1g
11481440 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491440 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26896.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Diethylacetylmethylphosphonat bruges som ligand i koordinationskemi til fremstilling af lanthanidseriemetaller som terbium, europium og neodym.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Diethylacetylmethylphosphonat bruges som ligand i koordinationskemi til fremstilling af lanthanidseriemetaller som terbium, europium
og neodym.
Opløselighed
Blandbar med tetrahydrofuran, ether, dichlormethan og chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1067-71-6
Molekylær formel C7H15O4P
Molekylvægt (g/mol) 194.167
MDL nummer MFCD00044728
InChI nøgle RSAFKRSMGOSHRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2-oxopropyl phosphonate, diethyl acetonylphosphonate, diethyl 2-oxopropylphosphonate, acetonylphosphonic acid diethyl ester, 2-oxopropyl phosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, 2-oxopropyl-, diethyl ester, aurora ka-1476, ksc490a4t, diethyl acetylmethylphosphonate
PubChem CID 14028
IUPAC navn 1-diethoxyphosphorylpropan-2-on
SMIL CCOP(=O)(CC(=O)C)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl acetylmethylphosphonate
Tæthed 1.01
Kogepunkt 129 °C (9 mmHg)
Flammepunkt 113 °C (235 °F)
Brydningsindeks 1.433
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Blandet med tetrahydrofuran, ether, dichlorothan og kloroform.
Formel vægt 194.17
Procent renhed 97%