Få mere at vide
Diethyl acetylenedicarboxylate, 97%
Artikelnummer. 10762491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10762491 25 g Glasflaske 25g
10257650 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10762491 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 296350250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 762-21-0 | C8H10O4 | 170.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 762-21-0
Molekylær formel C8H10O4
Molekylvægt (g/mol) 170.17
MDL nummer MFCD00009186
InChI nøgle STRNXFOUBFLVIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl acetylenedicarboxylate, 2-butynedioic acid, diethyl ester, diethyl 2-butynedioate, 1,4-diethyl but-2-ynedioate, acetylenedicarboxylic acid, diethyl ester, acetylenedicarboxylic acid diethyl ester, diethylacetylenedicarboxylate, bis-ethoxycarbonyl acetylene, diethyl acetylene dicarboxylate, di-ethyl acetylenedicarboxylate
PubChem CID 69803
IUPAC navn diethylbut-2-ynedioat
SMIL CCOC(=O)C#CC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl acetylenedicarboxylate
Navn note 97%
Smeltepunkt 1.0°C to 3.0°C
Farve Gul
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 107.0°C to 110.0°C (11.0 mmHg)
Flammepunkt 94°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4410 to 1.4430
Mængde 25 g
Beilstein 02, 803
Fieser 01,244; 02,127
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethyl alcohol,ethyl ether,carbon tetr
Formel vægt 170.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl acetylenedicarboxylate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.