Få mere at vide
Diethyl acetylenedicarboxylate, 96%
Artikelnummer. 11469233
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469233 25 g 25g
11479233 100 g 100g
11489233 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469233 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11719.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 762-21-0 | C8H10O4 | 170.164 g/mol
Diethylacetylendicarboxylat bruges som et protein-tværbinder. Det bruges også til syntese af 3,4,5-trisubstituerede 2(5H)-furanonderivater, højt funktionaliserede thiazolidinonderivater, nye cykliske peroxidglucosider og 4,11-dimesitylbisanthen, opløseligt bisanthenderivat, via Diels-Alder-reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylacetylendicarboxylat bruges som et protein-tværbinder. Det bruges også til syntese af 3,4,5-trisubstituerede 2(5H)-furanonderivater, højt funktionaliserede thiazolidinonderivater, nye cykliske peroxidglucosider og 4,11-dimesitylbisanthen, opløseligt bisanthenderivat, via Diels-Alder-reaktion.
Opløselighed
Opløseligt i ethanol, ethylether, CCl4, Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Uforeneligt med stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 762-21-0
Molekylær formel C8H10O4
Molekylvægt (g/mol) 170.164
MDL nummer MFCD00009186
InChI nøgle STRNXFOUBFLVIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl acetylenedicarboxylate, 2-butynedioic acid, diethyl ester, diethyl 2-butynedioate, 1,4-diethyl but-2-ynedioate, acetylenedicarboxylic acid, diethyl ester, acetylenedicarboxylic acid diethyl ester, diethylacetylenedicarboxylate, bis-ethoxycarbonyl acetylene, diethyl acetylene dicarboxylate, di-ethyl acetylenedicarboxylate
PubChem CID 69803
IUPAC navn diethylbut-2-ynedioat
SMIL CCOC(=O)C#CC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl acetylenedicarboxylate
Smeltepunkt 1°C to 2°C
Tæthed 1.067
Kogepunkt 108°C to 110°C (11 mmHg)
Flammepunkt 94°C (201°F)
Brydningsindeks 1.443
Mængde 25 g
FN nummer UN1760
Beilstein 743166
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,ethyl ether,CCl4,Insoluble in water.
Formel vægt 170.16
Procent renhed 96%