missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diethylacetamidomalonat, Mikromol

Artikelnummer. 30464283
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464283 4 x 25 mg
30050075 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464283 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3554.0300254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.

Diethylacetamidomalonat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diethyl Acetamidomalonate
CAS 1068-90-2
Analyt- eller komponentnavne Diethyl Acetamidomalonate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H15 N O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Propanedioic acid, 2-(acetylamino)-, 1,3-diethyl ester, Malonic acid, acetamido-, diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Propanedioic acid, (acetylamino)-, diethyl ester (9CI), (Acetylamino)malonic acid diethyl ester, (Acetylamino)propanedioic acid diethyl ester, 2-(Acetylamino)propanedioic acid diethyl ester, 2-Acetylamino-malonic acid diethyl ester, Acetamidomalonic acid diethyl ester, Diethyl (N-acetylamino)malonate, Diethyl (acetylamino)malonate, Diethyl 2-(acetamido)propanedioate, Diethyl 2-(acetylamino)propanedioate, Diethyl 2-acetamidomalonate, Diethyl 2-acetylaminomalonate, Diethyl acetamidomalonate, Diethyl α-(acetylamino)malonate, NSC 7645
InChI formel InChI=1S/C9H15NO5/c1-4-14-8(12)7(10-6(3)11)9(13)15-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
Løsningstype Fedt
SMIL CCOC(=O)C(NC(=O)C)C(=O)OCC
IUPAC navn diethyl 2-acetamidopropanedioat
Molekylvægt (g/mol) 217.22
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 217,095 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.