Få mere at vide
Diethylacetamidomalonat, 99+%
Artikelnummer. 10766521 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10766521 500 g Plastflaske 500g
10676644 25 g Plastflaske 25g
10365840 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10766521 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113935000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1355.00 DKK
    1100.65 DKK / 500g
    Spare 254.35 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 1068-90-2 | C9H15NR.5 | 217,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1068-90-2
Molekylær formel C9H15NO5
Molekylvægt (g/mol) 217.22
MDL nummer MFCD00009146
InChI nøgle ISOLMABRZPQKOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl acetamidomalonate, diethyl 2-acetamidomalonate, diethyl acetaminomalonate, diethyl acetylaminomalonate, acetamidomalonic acid diethyl ester, 2-acetylaminomalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-acetamidopropanedioate, diethyl acetylamino malonate, propanedioic acid, acetylamino-, diethyl ester, acetylamino propanedioic acid diethyl ester
PubChem CID 14041
IUPAC navn diethyl-2-acetamidopropandioat
SMIL CCOC(=O)C(C(=O)OCC)NC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl acetamidomalonate
Navn note 99+%
Smeltepunkt 94 °C til 97 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 185 °C (20,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C2H5O2CCH(NHCOCH3)CO2C2H5
Mængde 500 g
Beilstein 04, II, 891
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol
Formel vægt 217.22
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl acetamidomalonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.