Få mere at vide
Diethylacetamidomalonat, 98+%
Beskrivelse
Diethyl 2-Acetamidomalonate, er en alsidig byggesten, der bruges til syntese af forskellige farmaceutiske og biologisk aktive forbindelser. Det er et mellemprodukt til fremstilling af Novobiocin-analoger som potentielle varmechokprotein 90-hæmmere. Det bruges også som et vigtigt mellemprodukt i syntese af vitamin B1 og B6, barbiturater, ikke-steroide antiinflammatoriske midler, andre talrige lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Diethyl 2-Acetamidomalonate, er en alsidig byggesten, der bruges til syntese af forskellige farmaceutiske og biologisk aktive forbindelser. Det er et mellemprodukt til fremstilling af Novobiocin-analoger som potentielle varmechokprotein 90-hæmmere. Det bruges også som et vigtigt mellemprodukt i syntese af vitamin B1 og B6, barbiturater, ikke-steroide antiinflammatoriske midler, andre talrige lægemidler.
Opløselighed
Opløselig i chloroform og methanol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl acetamidomalonate |
| Smeltepunkt | 96 °C til 99 °C |
| Kogepunkt | 185 °C (20 mmHg) |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 783883 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform og methanol. Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 217.22 |
| Procent renhed | ≥98% |