Få mere at vide
Diethyl acetamidomalonate, 98+%
Artikelnummer. 11417956
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417956 25 g 25g
11427956 100 g 100g
11437956 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14048.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1068-90-2 | C9H15NO5 | 217.221 g/mol
Diethyl 2-Acetamidomalonate, er en alsidig byggesten, der bruges til syntese af forskellige farmaceutiske og biologisk aktive forbindelser. Det er et mellemprodukt til fremstilling af Novobiocin-analoger som potentielle varmechokprotein 90-hæmmere. Det bruges også som et vigtigt mellemprodukt i syntese af vitamin B1 og B6, barbiturater, ikke-steroide antiinflammatoriske midler, andre talrige lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethyl 2-Acetamidomalonate, er en alsidig byggesten, der bruges til syntese af forskellige farmaceutiske og biologisk aktive forbindelser. Det er et mellemprodukt til fremstilling af Novobiocin-analoger som potentielle varmechokprotein 90-hæmmere. Det bruges også som et vigtigt mellemprodukt i syntese af vitamin B1 og B6, barbiturater, ikke-steroide antiinflammatoriske midler, andre talrige lægemidler.
Opløselighed
Opløselig i chloroform og methanol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1068-90-2
Molekylær formel C9H15NO5
Molekylvægt (g/mol) 217.221
MDL nummer MFCD00009146
InChI nøgle ISOLMABRZPQKOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl acetamidomalonate, diethyl 2-acetamidomalonate, diethyl acetaminomalonate, diethyl acetylaminomalonate, acetamidomalonic acid diethyl ester, 2-acetylaminomalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-acetamidopropanedioate, diethyl acetylamino malonate, propanedioic acid, acetylamino-, diethyl ester, acetylamino propanedioic acid diethyl ester
PubChem CID 14041
IUPAC navn diethyl-2-acetamidopropandioat
SMIL CCOC(=O)C(C(=O)OCC)NC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl acetamidomalonate
Smeltepunkt 96°C to 99°C
Kogepunkt 185°C (20 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 783883
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in water.
Formel vægt 217.22
Procent renhed ≥98%