Få mere at vide
Diethyl a-Acetylglutarate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl alpha-Acetylglutarate |
| CAS | 1501-06-0 |
| Molekylær formel | C11H18O5 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-acetylglutaric Acid Diethyl ester, 2-acetylpentanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-Acetylglutarate, Diethyl 2-Acetylpentanedioate, NSC 42535 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O5/c1-4-15-10(13)7-6-9(8(3)12)11(14)16-5-2/h9H,4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCC(C(=O)C)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl 2-acetylpentanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.26 |
| Formel vægt | 230.1154 |