missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diethyl a-Acetylglutarate, TRC

Artikelnummer. 30371456
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371456 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371456 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44351025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diethyl alpha-Acetylglutarate
CAS 1501-06-0
Molekylær formel C11H18O5
Mængde 25 g
Synonym 2-acetylglutaric Acid Diethyl ester, 2-acetylpentanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-Acetylglutarate, Diethyl 2-Acetylpentanedioate, NSC 42535
InChI formel InChI=1S/C11H18O5/c1-4-15-10(13)7-6-9(8(3)12)11(14)16-5-2/h9H,4-7H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)CCC(C(=O)C)C(=O)OCC
IUPAC navn diethyl 2-acetylpentanedioate
Molekylvægt (g/mol) 230.26
Formel vægt 230.1154
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.