Få mere at vide
Diethyl (6-methyl-2-pyridylaminomethylene)malonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl (6-methyl-2-pyridylaminomethylene)malonate |
| CAS | 13250-95-8 |
| Molekylær formel | C7 H5 N O S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-[[(6-Methylpyridin-2-yl)amino]methylene]malonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-[(6-Methyl-2-pyridyl)aminomethylene]malonate, Diethyl [[(6-Methyl-2-pyridyl)amino]methylene]malonate, NSC 169694 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NOS/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9) |
| SMIL | O=C1Nc2ccccc2S1 |
| IUPAC navn | 3H-1,3-benzothiazol-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.186 |
| Formel vægt | 151.009 |