Få mere at vide
Diethyl 5-Methyl-2,3-pyridinedicarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl 5-Methyl-2,3-pyridinedicarboxylate |
| CAS | 105151-48-2 |
| Molekylær formel | C12H15NO4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,3-Diethyl 5-Methyl-2,3-pyridinedicarboxylate, Diethyl 3-Methylpyridine-5,6-dicarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO4/c1-4-16-11(14)9-6-8(3)7-13-10(9)12(15)17-5-2/h6-7H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1cc(C)cnc1C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl 5-methylpyridine-2,3-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.25 |
| Formel vægt | 237.1001 |