Få mere at vide
Diethyl 5-Ethylpyridine-2,3-dicarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl 5-Ethylpyridine-2,3-dicarboxylate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO4/c1-4-9-7-10(12(15)17-5-2)11(14-8-9)13(16)18-6-3/h7-8H,4-6H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 251.1158 |