Få mere at vide
Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropan-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylat) (Ethyl Cromoglicat), Mikromol™
Artikelnummer. 17953456
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17953456 100 mg
17963216 25 mg
30461866 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17953456 Supplier Mikromol Supplier No. MM0039.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Add to basket
Add to basket
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropan-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylat) (Ethyl Cromoglicat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate) (Ethyl Cromoglicate)
CAS 16150-45-1
Analyt- eller komponentnavne Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate) (Ethyl Cromoglicate)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H24 O11
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Sodium Cromoglicate Imp. B (EP), Cromolyn USP Related Compound B, Cromolyn USP RC B, Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate), Ethyl Cromoglicate, Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy)]bis(4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate), Cromolyn Related Compound B, Sodium Cromoglicate Impurity B
InChI formel InChI=1S/C27H24O11/c1-3-33-26(31)22-11-16(29)24-18(7-5-9-20(24)37-22)35-13-15(28)14-36-19-8-6-10-21-25(19)17(30)12-23(38-21)27(32)34-4-2/h5-12,15,28H,3-4,13-14H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=O)c2c(OCC(O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(=O)OCC)cccc2O1
IUPAC navn ethyl 5-[3-(2-ethoxycarbonyl-4-oxochromen-5-yl)oxy-2-hydroxypropoxy]-4-oxochromen-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 524.47
Mængde 100 mg
Formel vægt 524.1319 g/mol