missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diethyl 4-oxopimelate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl 4-oxopimelate |
| CAS | 6317-49-3 |
| Molekylær formel | C11H18O5 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O5/c1-3-15-10(13)7-5-9(12)6-8-11(14)16-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCC(=O)CCC(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl 4-oxoheptanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.26 |
| Formel vægt | 230.1154 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?