missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diethyl 4-oxopimelate, TRC

Artikelnummer. 30374615
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374615 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374615 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD476623500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diethyl 4-oxopimelate
CAS 6317-49-3
Molekylær formel C11H18O5
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H18O5/c1-3-15-10(13)7-5-9(12)6-8-11(14)16-4-2/h3-8H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)CCC(=O)CCC(=O)OCC
IUPAC navn diethyl 4-oxoheptanedioate
Molekylvægt (g/mol) 230.26
Formel vægt 230.1154
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.