Få mere at vide
Diethyl (4-nitrobenzyl)fosfonat, 98%
Artikelnummer. 10662012 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10662012 5 g Glasflaske 5g
10061761 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10662012 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 332290050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
CAS: 2609-49-6 | C11H16NR.5P | 273,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til CC-obligationsdannelse (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2609-49-6
Molekylær formel C11H16NO5P
Molekylvægt (g/mol) 273.22
MDL nummer MFCD00047747
InChI nøgle FORMFFDDQMCTCT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 256065
IUPAC navn 1-(diethoxyphosphorylmethyl)-4-nitrobenzen
SMIL CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-])OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl (4-nitrobenzyl)phosphonate
Farve Orange-gul til rød
Tæthed 1.2400g/mL
Kogepunkt 151 °C (0,1 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5220 til 1,526
Mængde 5 g
Beilstein 16, IV, 1096
Specifik vægtfylde 1.24
Synonym diethyl 4-nitrobenzylphosphonate, diethyl 4-nitrobenzyl phosphonate, diethyl 4-nitrophenyl methylphosphonate, 1-diethoxyphosphorylmethyl-4-nitro-benzene, 1-diethoxyphosphorylmethyl-4-nitrobenzene, phosphonic acid, 4-nitrophenyl methyl-, diethyl ester, phosphonic acid, p-4-nitrophenyl methyl-, diethyl ester, zlchem 660, diethyl4-nitrobenzylphosphonate
Formel vægt 273.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske