Få mere at vide
Diethyl 4-methylbenzylphosphonate, 98+%
Artikelnummer. 11422208
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422208 50 g 50g
11412208 10 g 10g
11432208 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11422208 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15190.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3762-25-2 | C12H19O3P | 242.255 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3762-25-2
Molekylær formel C12H19O3P
Molekylvægt (g/mol) 242.255
MDL nummer MFCD00041385
InChI nøgle QKGBKPZAXXBLJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 4-methylbenzylphosphonate, diethyl 4-methylbenzyl phosphonate, 4-methylbenzyl phosphonic acid diethyl ester, diethyl 4-methylphenyl methylphosphonate, diethoxy 4-methylphenyl methyl phosphino-1-one, acmc-209iuf, diethyl-4-methylbenzylphosphonate, 1-diethoxyphosphorylmethyl-4-methylbenzene, phosphonic acid, 4-methylphenyl methyl-, diethyl ester
PubChem CID 3050
IUPAC navn 1-(diethoxyphosphorylmethyl)-4-methylbenzen
SMIL CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)C)OCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Diethyl 4-methylbenzylphosphonate
Tæthed 1.07
Kogepunkt 146°C to 148°C (0.6 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.496
Mængde 50 g
Beilstein 2940626
Formel vægt 242.26
Procent renhed ≥98%