Få mere at vide
Diethyl 4-methoxybenzylfosfonat, 98+%
Artikelnummer. 11311857
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11311857 50 g 50g
11301857 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05226.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
CAS: 1145-93-3 | C12H19O4P | 258,254 g/mol
Diethyl-4-methoxybenzylphosphonat bruges til syntese af C-arylglycosider. Det fungerer som en reaktant til syntese afγ -Monofluorerede goniothalaminanaloger via ringåbnende hydrofluorering, stilbenoidderivater med neurobeskyttende aktivitet, resveratrol-chroman-hybrider med antioxidantaktivitet, Oligostilbenoider ved hjælp af regioselektiv cyclodehydrering og arylering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethyl-4-methoxybenzylphosphonat anvendes til syntese af C-arylglycosider. Det fungerer som en reaktant til syntese afγ -Monofluorerede goniothalaminanaloger via ringåbnende hydrofluorering, stilbenoidderivater med neurobeskyttende aktivitet, resveratrol-chroman-hybrider med antioxidantaktivitet, Oligostilbenoider ved hjælp af regioselektiv cyclodehydrering og arylering.
Opløselighed Ikke blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1145-93-3
Molekylær formel C12H19O4P
Molekylvægt (g/mol) 258.254
MDL nummer MFCD00015662
InChI nøgle NKARVHNAACNYGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 4-methoxybenzylphosphonate, diethyl 4-methoxybenzyl phosphonate, 1-diethoxyphosphorylmethyl-4-methoxybenzene, diethyl 4-methoxyphenyl methylphosphonate, 1-diethoxyphosphorylmethyl-4-methoxy-benzene, phosphonic acid, 4-methoxyphenyl methyl-, diethyl ester, acmc-1bsuk, 4-diethylphosphonomethyl anisole, diethyl-4-methoxybenzyl phosphonate, diethyl 4-methoxybenzyl-phosphonate
PubChem CID 4063826
IUPAC navn 1-(diethoxyphosphorylmethyl)-4-methoxybenzen
SMIL CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)OC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 4-methoxybenzylphosphonate
Tæthed 1.5
Kogepunkt 136 °C til 138 °C (0,7 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.5045
Mængde 50 g
Beilstein 2125148
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 258.25
Procent renhed ≥98%