Få mere at vide
Diethyl 4-chlorobenzylphosphonate, 98+%
Artikelnummer. 11354394
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354394 50 g 50g
11344394 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354394 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00965.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39225-17-7 | C11H16ClO3P | 262.67 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39225-17-7
Molekylær formel C11H16ClO3P
Molekylvægt (g/mol) 262.67
MDL nummer MFCD00051568
InChI nøgle BVQPVBZRJSFOEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 4-chlorobenzylphosphonate, diethyl 4-chlorobenzyl phosphonate, diethyl 4-chlorophenyl methylphosphonate, 1-chloro-4-diethoxyphosphorylmethyl benzene, phosphonic acid, 4-chlorophenyl methyl-, diethyl ester, phosphonic acid, p-4-chlorophenyl methyl-, diethyl ester, acmc-1aifv, diethyl 4-chlorobenzylposphonate, diethyl 4-chlorobenzylphosphate
PubChem CID 99240
IUPAC navn 1-chlor-4-(diethoxyphosphorylmethyl)benzen
SMIL CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)Cl)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 4-chlorobenzylphosphonate
Tæthed 1.082
Mængde 50 g
Brydningsindeks 1.5075
Beilstein 1346690
Kogepunkt 153°C to 155°C (0.6 mmHg)
Formel vægt 262.67
Procent renhed ≥98%