Få mere at vide
Diethyl (4-chlorobenzyl)phosphonate, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10707212 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10707212 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10707212 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 332260050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39225-17-7
Molekylær formel C11H16ClO3P
Molekylvægt (g/mol) 262.67
MDL nummer MFCD00051568
InChI nøgle BVQPVBZRJSFOEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 4-chlorobenzylphosphonate, diethyl 4-chlorobenzyl phosphonate, diethyl 4-chlorophenyl methylphosphonate, 1-chloro-4-diethoxyphosphorylmethyl benzene, phosphonic acid, 4-chlorophenyl methyl-, diethyl ester, phosphonic acid, p-4-chlorophenyl methyl-, diethyl ester, acmc-1aifv, diethyl 4-chlorobenzylposphonate, diethyl 4-chlorobenzylphosphate
PubChem CID 99240
IUPAC navn 1-chloro-4-(diethoxyphosphorylmethyl)benzene
SMIL CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)Cl)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl (4-chlorobenzyl)phosphonate
Farve Colorless
Tæthed 1.09g/mL
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589nm)
Analyseprocentområde 98%
Formel vægt 262.67
Procent renhed ≥97.5%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl (4-chlorobenzyl)phosphonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.