Få mere at vide
Diethyl 4-aminobenzylfosfonat, 99%
Beskrivelse
Diethyl-4-aminobenzylphosphonat anvendes som et reagens ved fremstillingen af [4-(tetradecanoylamino)benzyl]phosphonsyre. Det bruges også til fremstilling af diethyl-p-benzoylaminobenzylphosphonat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Diethyl-4-aminobenzylphosphonat anvendes som reagens ved fremstilling af [4-(tetradecanoylamino)benzyl]phosphonsyre. Det bruges også til fremstilling af diethyl-p-benzoylaminobenzylphosphonat.
Opløselighed
Opløselig i methylenchlorid, acetone og benzen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl 4-aminobenzylphosphonate |
| Smeltepunkt | 91 °C til 94 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2941613 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methylenchlorid, acetone og benzen. Uopløselig i vand. |
| IUPAC navn | 4-(diethoxyphosphorylmethyl)anilin |
| Formel vægt | 243.24 |
| Procent renhed | 99% |