Få mere at vide
Diethyl 4-aminobenzylphosphonate, 99%
Artikelnummer. 11425946
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425946 25 g 25g
11415946 5 g 5g
11435946 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22279.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20074-79-7 | C11H18NO3P | 243.24 g/mol
Diethyl-4-aminobenzylphosphonat anvendes som et reagens ved fremstillingen af [4-(tetradecanoylamino)benzyl]phosphonsyre. Det bruges også til fremstilling af diethyl-p-benzoylaminobenzylphosphonat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethyl-4-aminobenzylphosphonat anvendes som reagens ved fremstilling af [4-(tetradecanoylamino)benzyl]phosphonsyre. Det bruges også til fremstilling af diethyl-p-benzoylaminobenzylphosphonat.
Opløselighed
Opløselig i methylenchlorid, acetone og benzen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20074-79-7
Molekylær formel C11H18NO3P
Molekylvægt (g/mol) 243.24
MDL nummer MFCD00007913
InChI nøgle ZVAYUUUQOCPZCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 4-aminobenzylphosphonate, diethyl p-aminobenzylphosphonate, 4-diethoxyphosphorylmethyl aniline, p-aminobenzylphosphonic acid diethyl ester, diethyl p-aminobenzyl phosphonate, phosphonic acid, p-aminobenzyl-, diethyl ester, diethyl 4-aminophenyl methylphosphonate, phosphonic acid, 4-aminophenyl methyl-, diethyl ester, timtec-bb sbb000830
PubChem CID 88358
SMIL CCOP(=O)(CC1=CC=C(N)C=C1)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 4-aminobenzylphosphonate
Smeltepunkt 91°C to 94°C
Mængde 25 g
Beilstein 2941613
Opløselighedsinformation Soluble in methylene chloride,acetone and benzene. Insoluble in water.
IUPAC navn 4-(diethoxyphosphorylmethyl)anilin
Formel vægt 243.24
Procent renhed 99%