missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diethyl 4,5-Thiazoledicarboxylate, TRC

Artikelnummer. 30378293
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378293 50 mg
30378502 100 mg
30371276 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378293 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD52294050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 18940-72-2
Molekylær formel C9H11NO4S
Molekylvægt (g/mol) 229.25
Synonym 4,5-Thiazoledicarboxylic Acid Diethyl Ester (8CI,9CI)
IUPAC navn diethyl 1,3-thiazole-4,5-dicarboxylate
SMIL CCOC(=O)c1ncsc1C(=O)OCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diethyl 4,5-Thiazoledicarboxylate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11NO4S/c1-3-13-8(11)6-7(15-5-10-6)9(12)14-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 229.0409
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.