Få mere at vide
Diethyl 4,4-difluoropimelat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11345155
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11345155 1 g 1g
15494137 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345155 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31544.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22515-16-8
Molekylær formel C11H18F2O4
Molekylvægt (g/mol) 252.26
MDL nummer MFCD08146634
InChI nøgle XUOBBVMKXUPPEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-difluoroheptanedioic acid diethyl ester, 1,7-diethyl 4,4-difluoroheptanedioate, diethyl 4,4-difluoropimelate, pubchem22650, diethyl 4,4-heptanedioate, ksc494q0l, diethyl4,4-difluoroheptanedioate, diethyl 4,4-difluoroheptane-1,7-dioate, 4,4-difluoro-heptanedioic acid diethyl ester, heptanedioicacid,4,4-difluoro-,1,7-diethylester
PubChem CID 10264195
IUPAC navn diethyl-4,4-difluorheptandioat
SMIL CCOC(=O)CCC(F)(F)CCC(=O)OCC
Spécification
Kemisk navn eller materiale Diethyl 4,4-difluoropimelate
Kogepunkt 108 °C (3 mmHg)
Brydningsindeks 1.415
Mængde 1 g
Formel vægt 252.26
Procent renhed 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.