Få mere at vide
Diethyl(3-pyridyl)boran, 98%
Beskrivelse
Reaktant til: fremstilling af hæmmere af ataxia telangiectasia muteret og Rad3-relateret (ATR) proteinkinase som potentielle anticancermidler, N-methyleringsreaktioner af pyridylgruppen, Palladiumkatalyserede amineringsreaktioner, intramolekylære Heck-reaktioner, Koblingsreaktioner og Syntese af trisubstituerede poly- pyrimidinsyrer via pyridylimid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til: fremstilling af inhibitorer af ataxia telangiectasia muteret og Rad3-relateret (ATR) proteinkinase som potentielle anticancermidler, N-methyleringsreaktioner af pyridylgruppen, Palladiumkatalyserede amineringsreaktioner, intramolekylære Heck-reaktioner, Koblingsreaktioner og Syntese af trisubstituerede pyrimidiner fra polyhalopyrimidiner fra polyhalopyrimidiner.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl(3-pyridyl)borane |
| Smeltepunkt | 172 °C til 175 °C (litteratur) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 4381494 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 147.03 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |