Learn More
Diethyl(3-pyridyl)boran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15585266 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15585266 25 g 25g
15575266 5 g 5g
15595266 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15585266 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 457750250
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 89878-14-8 | C9H14BN | 147.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 89878-14-8
Molekylær formel C9H14BN
Molekylvægt (g/mol) 147.03
MDL nummer MFCD00012348
InChI nøgle OJKBCQOJVMAHDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 3-pyridyl borane, 3-diethylboryl pyridine, diethyl 3-pyridinyl borane, pyridine, 3-diethylboryl, 3-diethylboranyl pyridine, diethyl-3-pyridylborane, dithyl 3-pyridyl borane, 3-pyridyldiethylborane, diethyl 3-pyridyl bo
PubChem CID 642851
IUPAC navn diethyl(pyridin-3-yl)boran
SMIL CCB(CC)C1=CN=CC=C1
Spécification
Kemisk navn eller materiale Diethyl(3-pyridyl)borane
Smeltepunkt 149,0 °C til 151,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 25 g
Formel vægt 147.03
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.