Få mere at vide
Diethyl(3-pyridinyl)boran, Mikromol™
Artikelnummer. 30049610
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049610 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049610 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3504.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Diethyl(3-pyridinyl)boran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl(3-pyridinyl)borane
CAS 89878-14-8
Analyt- eller komponentnavne Diethyl(3-pyridinyl)borane
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H14 B N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-(Diethylboryl)pyridine, 3-Diethylboropyridine, 3-Pyridinyldiethylborane, 3-Pyridyldiethylborane, Diethyl-3-pyridylborane
InChI formel InChI=1S/C9H14BN/c1-3-10(4-2)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCB(CC)c1cccnc1
IUPAC navn diethyl(3-pyridyl)boran
Molekylvægt (g/mol) 147.02
Mængde 25 mg
Formel vægt 147,1219 g/mol