Få mere at vide
Diethyl 3-oxopentanedioat, TRC
Artikelnummer. 30383115
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30383115 5 g
1 options
Artikelnummer. 30383115 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4445955G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 3-Oxopentanedioate
CAS 105-50-0
Molekylær formel C9H14O5
Mængde 5 g
Synonym 3-Oxoglutaric Acid Diethyl Ester, beta-Oxoglutaric Acid Diethyl Ester, 1,3-Acetonedicarboxylic Acid Diethyl Ester, 3-Oxopentanedioic Acid Diethyl Ester, Acetonedicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 1,3-Acetonedicarboxylate, Diethyl 2-Oxopropane-1,3-dicarboxylate, Diethyl 3-Ketoglutarate, Diethyl 3-Oxoglutarate, Diethyl 3-Oxopentanedioate, Diethyl Acetonedicarboxylate, Diethyl beta-Ketoglutarate, Diethyl beta-Oxoglutarate, NSC 9013, beta-Ketoglutaric Acid Diethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H14O5/c1-3-13-8(11)5-7(10)6-9(12)14-4-2/h3-6H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)CC(=O)CC(=O)OCC
IUPAC navn diethyl 3-oxopentanedioat
Molekylvægt (g/mol) 202.2
Formel vægt 202.0841