missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diethyl 3-(N-Hydroxyamino)propylphosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl 3-(N-Hydroxyamino)propylphosphate |
| CAS | 66508-19-8 |
| Molekylær formel | C7 H18 N O5 P |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H18NO5P/c1-3-11-14(10,12-4-2)13-7-5-6-8-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOP(=O)(OCC)OCCCNO |
| IUPAC navn | diethyl 3-(hydroxyamino)propyl phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.2 |
| Formel vægt | 227.0923 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?