Få mere at vide
Diethyl (3-aminopropyl)phosphonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488367
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488367 250 mg 250mg
15478367 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51874.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 4402-24-8 | Molecular Formula: C7H18NO3P | Molecular Weight: 195.20 g/mol
Diethyl (3-aminopropyl)phosphonat anvendes til fremstilling af tert-butyl (2-((diethoxyphosphoryl)propyl)amino)-3,4-dioxocyclobut-1-en-1-yl)carbamat ved at reagere med tert-butyl (2-ethoxy-3,4-dioxocyclobut-1-en-1-yl).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Diethyl (3
-aminopropyl)phosphonat anvendes til fremstilling af tert-butyl (2-((diethoxyphosphoryl)propyl)amino)-3,4-dioxocyclobut-1-en-1-yl)carbamat ved at reagere med tert-butyl (2-ethoxy-3,4-dioxocyclobut-1-en-en-1-yl).
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4402-24-8
Molekylær formel C7H18NO3P
Molekylvægt (g/mol) 195.20
MDL nummer MFCD11110596
InChI nøgle DQORFBNFNLHVIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 3-aminopropyl phosphonate, diethyl 3-aminopropylphosphonate, 3-aminopropyl phosphonic acid diethyl ester, diethyl aminopropyl phosphonate, 3-aminopropylphosphonic acid diethyl ester, 3-aminopropanephosphonic acid diethyl ester, 3-amino-propyl-phosphonic acid diethyl ester, diethyl 3-aminopropyl phosphonate 250mg, phosphonic acid, 3-aminopropyl-, diethyl ester
PubChem CID 78113
IUPAC navn 3-diethoxyphosphorylpropan-1-amin
SMIL CCOP(=O)(CCCN)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl (3-aminopropyl)phosphonate
Mængde 250 mg
FN nummer UN2735
Formel vægt 195.2
Procent renhed 95%