Få mere at vide
Diethyl 3,5-Dimethoxybenzylphosphonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl 3,5-Dimethoxybenzylphosphonate |
| CAS | 108957-75-1 |
| Molekylær formel | C13 H21 O5 P |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21O5P/c1-5-17-19(14,18-6-2)10-11-7-12(15-3)9-13(8-11)16-4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOP(=O)(Cc1cc(OC)cc(OC)c1)OCC |
| IUPAC navn | 1-(diethoxyphosphorylmethyl)-3,5-dimethoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.28 |
| Formel vægt | 288.1127 |