Få mere at vide
Diethyl (3,3-diethoxypropyl)fosfonat, 95 %, stabiliseret med maks. 1 % med vægt Na2CO3
Artikelnummer. 10492835 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10492835 100 g Glasflaske 100g
10377901 5 g Glasflaske 5g
10387181 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10492835 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 346931000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 15110-17-5 | C11H25O5P | 268,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til CC-obligationsdannelse (olefinering)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15110-17-5
Molekylær formel C11H25O5P
Molekylvægt (g/mol) 268.29
MDL nummer MFCD00800259
InChI nøgle WKPXMGJOGYEGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 3,3-diethoxypropyl phosphonate, diethyl 3,3-diethoxypropylphosphonate, phosphonic acid, p-3,3-diethoxypropyl-, diethyl ester, 3-diethoxyphosphoryl-1,1-diethoxy-propane, 3-diethoxyphosphoryl propanaldehyde diethyl acetal, phosphonic acid,p-3,3-diethoxypropyl-, diethyl ester
PubChem CID 328856
IUPAC navn 3-diethoxyphosphoryl-1,1-diethoxypropan
SMIL CCOC(CCP(=O)(OCC)OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl (3, 3-diethoxypropyl)phosphonate
Navn note Stabiliseret med maks.1% (w/w) Na2CO3
Farve Orange til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4290 til 1,4320
Mængde 100 g
Stabilisator 1% maks. Na2CO3
Formel vægt 268.29
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.