missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diethyl (2S)-2-[[4-(Methylamino)benzoyl]amino]pentanedioate, Mikromol™
Beskrivelse
Diethyl (2S)-2-[[4-(Methylamino)benzoyl]amino]pentanedioate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl (2S)-2-[(4-(Methylamino)benzoyl)amino]pentanedioate |
| CAS | 2378-95-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Diethyl (2S)-2-[(4-(Methylamino)benzoyl)amino]pentanedioate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H24 N2 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Diethyl (2S)-2-[[4-(Methylamino)benzoyl]amino]pentanedioate, L-Glutamic acid, N-[4-(methylamino)benzoyl]-, 1,5-diethyl ester, Glutamic acid, N-[p-(methylamino)benzoyl]-, diethyl ester (7CI), Glutamic acid, N-[p-(methylamino)benzoyl]-, diethyl ester, L- (8CI), L-Glutamic acid, N-[4-(methylamino)benzoyl]-, diethyl ester (9CI), Diethyl N-(p-N-methylaminobenzoyl)glutamate, Diethyl N-[4-(methylamino)benzoyl]-L-glutamate, N-(p-Methylaminobenzoyl)glutamic acid diethyl ester, Diethyl (2S)-2-[[4-(Methylamino)benzoyl]amino]pentanedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24N2O5/c1-4-23-15(20)11-10-14(17(22)24-5-2)19-16(21)12-6-8-13(18-3)9-7-12/h6-9,14,18H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,19,21)/t14-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)CC[C@H](NC(=O)c1ccc(NC)cc1)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl (2S)-2-[[4-(methylamino)benzoyl]amino]pentanedioate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?