Få mere at vide
Diethyl [[(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl]phosphonate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052316
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052316 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052316 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1329.120025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diethyl [[(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl]phosphonate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-9-[2-(Diethylphosphonomethoxy)propyl] Adenine
CAS 180587-75-1
Analyt- eller komponentnavne (R)-9-[2-(Diethylphosphonomethoxy)propyl] Adenine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H22 N5 O4 P
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phosphonic acid, P-[[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, diethyl ester, Phosphonic acid, [[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, diethyl ester (9CI), Phosphonic acid, [[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, diethyl ester, (R)-, Diethyl (2R)-[[1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl]phosphonate, Diethyl [[(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl]phosphonate
InChI formel InChI=1S/C13H22N5O4P/c1-4-21-23(19,22-5-2)9-20-10(3)6-18-8-17-11-12(14)15-7-16-13(11)18/h7-8,10H,4-6,9H2,1-3H3,(H2,14,15,16)/t10-/m1/s1
SMIL CCOP(=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCC
IUPAC navn 9-[(2R)-2-(diethoxyphosphorylmethoxy)propyl]purin-6-amine
Molekylvægt (g/mol) 343.32
Mængde 25 mg
Formel vægt 343.1409 g/mol