Få mere at vide
Diethyl 2-thienylmethylphosphonate, 95%
Artikelnummer. 15462489
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462489 1 g 1g
15482489 250 mg 250mg
15472489 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462489 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H65232.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2026-42-8 | C9H15O3PS | 234.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2026-42-8
Molekylær formel C9H15O3PS
Molekylvægt (g/mol) 234.25
MDL nummer MFCD00128457
InChI nøgle GOJBUVQDOFHBLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl thiophen-2-ylmethyl phosphonate, diethyl 2-thienylmethyl phosphonate, thiophen-2-ylmethyl-phosphonic acid diethyl ester, diethyl 2-thienylmethylphosphonate, 2-diethoxyphosphorylmethyl thiophene, phosphonic acid, 2-thienylmethyl-, diethyl ester, diethyl thiophen-2-ylmethylphosphonate, ksc207o5j, 2-diethoxyphosphinylmethyl thiophene
PubChem CID 4185897
IUPAC navn 2-(diethoxyphosphorylmethyl)thiophen
SMIL CCOP(=O)(CC1=CC=CS1)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 2-thienylmethylphosphonate
Farve Gul
Brydningsindeks 1.52
Mængde 1 g
Beilstein 1683411
Formel vægt 234.25
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske