Få mere at vide
Diethyl-2-propylimidazol-4,5-dicarboxylat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl-2-propylimidazole-4,5-dicarboxylate |
| CAS | 144689-94-1 |
| Molekylær formel | C12 H18 N2 O4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid, 2-propyl-, 4,5-diethyl ester, 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid, 2-propyl-, diethyl ester (9CI), Diethyl 2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate, Diethyl 2-propylimidazole-4,5-dicarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O4/c1-4-7-8-13-9(11(15)17-5-2)10(14-8)12(16)18-6-3/h4-7H2,1-3H3,(H,13,14) |
| SMIL | CCCc1nc(C(=O)OCC)c([nH]1)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl 2-propyl-1H-imidazol-4,5-dicarboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.28 |
| Formel vægt | 254.1267 |