Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.1100g/mL |
| Kogepunkt | 98,0 °C (1,0 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3COCH2P(=O)(OCH2CH3)2 |
| Brydningsindeks | 1,4325 til 1,4355 |
| Vis mere |