Få mere at vide
Diethyl (2-oxo-2-phenylethyl)phosphonate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30958954
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30958954 1 g -
30949117 5 g 5g
30952410 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30958954 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1245041g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl (2-oxo-2-phenylethyl)phosphonate
CAS 3453-00-7
Molekylær formel C12H17O4P
MDL nummer MFCD00015342
Mængde 1 g
SMIL O=C(C1=CC=CC=C1)CP(OCC)(OCC)=O
Molekylvægt (g/mol) 256.23
Procent renhed 98%