Få mere at vide
Diethyl 2-n-Butylmalonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl 2-n-Butylmalonate |
| CAS | 133-08-4 |
| Molekylær formel | C11H20O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-butylpropanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Butylmalonic Acid Diethyl Ester, Butylpropanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-Butylmalonate, Diethyl Butylmalonate, Diethyl n-Butylmalonate, Diethyl alpha-Butylmalonate, Ethyl Butylmalonate, NSC 4565 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O4/c1-4-7-8-9(10(12)14-5-2)11(13)15-6-3/h9H,4-8H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl 2-butylpropanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.27 |
| Formel vægt | 216.1362 |