Få mere at vide
Diethyl-2-isopentyl-2-methylmalonat, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10541123
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10541123 10 g 10g
10347404 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10541123 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB00828EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 121823-85-6
Molekylær formel C13H24O4
Molekylvægt (g/mol) 244.33
MDL nummer MFCD00053035
InChI nøgle LFMBZEGLMSBWHG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 233614
IUPAC navn diethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)propandioat
SMIL CCOC(=O)C(C)(CCC(C)C)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 2-isopentyl-2-methylmalonate
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 10 g
Synonym diethyl 2-isopentyl-2-methylmalonate, diethyl 2-methyl-2-3-methylbutyl propanedioate, 1,3-diethyl 2-methyl-2-3-methylbutyl propanedioate, propanedioic acid,2-methyl-2-3-methylbutyl-, 1,3-diethyl ester, diethyl methyl 3-methylbutyl malonate, zlchem 675, acmc-1c8qr, diethyl2-isopentyl-2-methylmalonate, diethyl 2-methyl-2-3-methylbutyl propane-1,3-dioate, 2-methyl-2-3-methyl-butyl-malonic acid diethyl ester
Formel vægt 244.33
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk