Få mere at vide
Diethyl 2-Hydroxypentanedioate (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl 2-Hydroxypentanedioate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O5/c1-3-13-8(11)6-5-7(10)9(12)14-4-2/h7,10H,3-6H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 204.0998 |