Få mere at vide
Diethyl 2-Hydroxy-3-methylbutanedioate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl 2-Hydroxy-3-methylbutanedioate |
| CAS | 93504-92-8 |
| Molekylær formel | C9H16O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Diethyl 3-Methylmalic Acid Ester, Diethyl 2-Hydroxy-3-methyl-butanedioic Acid Ester, 1,4-Diethyl 2-Hydroxy-3-methyl-butanedioic Acid Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O5/c1-4-13-8(11)6(3)7(10)9(12)14-5-2/h6-7,10H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(C)C(O)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl 2-hydroxy-3-methylbutanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.22 |
| Formel vægt | 204.0998 |