missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diethyl 2-Formamidopropanedioate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl 2-Formamidopropanedioate |
| CAS | 6326-44-9 |
| Molekylær formel | C8H13NO5 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO5/c1-3-13-7(11)6(9-5-10)8(12)14-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10) |
| SMIL | CCOC(=O)C(NC=O)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl 2-formamidopropanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.19 |
| Formel vægt | 203.0794 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?