Få mere at vide
Diethyl (2-cyanoethyl)fosfonat, TRC
Artikelnummer. 30385785
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30385785 1 g
1 options
Artikelnummer. 30385785 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4785551G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl (2-cyanoethyl)phosphonate
CAS 10123-62-3
Molekylær formel C7H14NO3P
Mængde 1 g
Synonym 3-(Diethyl phosphono)propionitrile, (2-Cyanoethyl)phosphonic acid diethyl esterDiethyl (2-cyanoethyl)phosphonate, O,O'-Diethyl (2-cyanoethyl)phosphonatebeta-(Diethoxyphosphinyl)propionitrile
InChI formel InChI=1S/C7H14NO3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)7-5-6-8/h3-5,7H2,1-2H3
SMIL CCOP(=O)(CCC#N)OCC
IUPAC navn 3-diethoxyphosphorylpropannitril
Molekylvægt (g/mol) 191.16
Formel vægt 191.0711