Få mere at vide
Diethyl (2-cyanoethyl)fosfonat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl (2-cyanoethyl)phosphonate |
| CAS | 10123-62-3 |
| Molekylær formel | C7H14NO3P |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-(Diethyl phosphono)propionitrile, (2-Cyanoethyl)phosphonic acid diethyl esterDiethyl (2-cyanoethyl)phosphonate, O,O'-Diethyl (2-cyanoethyl)phosphonatebeta-(Diethoxyphosphinyl)propionitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14NO3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)7-5-6-8/h3-5,7H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOP(=O)(CCC#N)OCC |
| IUPAC navn | 3-diethoxyphosphorylpropannitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.16 |
| Formel vægt | 191.0711 |