Få mere at vide
Diethyl 2-bromoethylfosfonat, 97%
Artikelnummer. 10244380 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10244380 25 g Glasflaske 25g
10132620 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10244380 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114180250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
CAS: 5324-30-1 | C6H14BrO3P | 245,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til CC-obligationsdannelse (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5324-30-1
Molekylær formel C6H14BrO3P
Molekylvægt (g/mol) 245.05
MDL nummer MFCD00000239
InChI nøgle PINITSMLVXAASM-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2-bromoethyl phosphonate, diethyl 2-bromoethylphosphonate, phosphonic acid, 2-bromoethyl-, diethyl ester, 2-bromoethyl phosphonic acid diethyl ester, o,o-diethyl 2-bromoethyl phosphonate, diethyl bromoethylphosphonate, diethyl-2-bromoethyl-phosphonate, pinitsmlvxaasm-uhfffaoysa, diethyl-2-bromoethyl phosphonate
PubChem CID 79218
SMIL CCOP(=O)(CCBr)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 2-bromoethylphosphonate
Navn note 97%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2700g/mL
Kogepunkt 75 °C (1,0 mmHg)
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5O)2P(O)CH2CH2Br
Brydningsindeks 1,4590 til 1,461
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.27
IUPAC navn 1-brom-2-diethoxyphosphorylethan
Formel vægt 245.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl 2-bromoethylphosphonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.