Få mere at vide
Diethyl 2-bromoethylfosfonat, 97%
Artikelnummer. 11309709
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11309709 5 g 5g
11319709 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309709 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21156.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5324-30-1 | C6H14BrO3P | 245,05 g/mol
Det anvendes som en reaktant involveret i radikal kobling, syntese af organopløselige zirconiumphosphonat nanokompositter, klik-kemi, asymmetrisk epoxidation af ufunktionaliserede olefiner, Negishi alkyl-aryl krydskobling og i syntese af hydrolytisk stabile phosphoniske adhæser til brug som dental-adhæser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som en reaktant involveret i radikal kobling, syntese af organopløselige zirconiumphosphonat nanokompositter
, klik-kemi, asymmetrisk epoxidation af ufunktionaliserede olefiner, Negishi alkyl-aryl krydskobling og i syntese af hydrolytisk stabile ad phosphonsyrer til brug som dental phosphone.
Opløselighed Opløseligt i vand (20 g
/L) (25 C).°
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5324-30-1
Molekylær formel C6H14BrO3P
Molekylvægt (g/mol) 245.05
MDL nummer MFCD00000239
InChI nøgle PINITSMLVXAASM-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2-bromoethyl phosphonate, diethyl 2-bromoethylphosphonate, phosphonic acid, 2-bromoethyl-, diethyl ester, 2-bromoethyl phosphonic acid diethyl ester, o,o-diethyl 2-bromoethyl phosphonate, diethyl bromoethylphosphonate, diethyl-2-bromoethyl-phosphonate, pinitsmlvxaasm-uhfffaoysa, diethyl-2-bromoethyl phosphonate
PubChem CID 79218
IUPAC navn 1-brom-2-diethoxyphosphorylethan
SMIL CCOP(=O)(CCBr)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 2-bromoethylphosphonate
Tæthed 1.275
Kogepunkt 98 °C til 100 °C (1 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.4605
Mængde 5 g
Beilstein 1766077
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (20g/L) (25 °C).
Formel vægt 245.06
Procent renhed 97%