Få mere at vide
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate |
| CAS | 5324-30-1 |
| Molekylær formel | C6H14BrO3P |
| MDL nummer | MFCD00000239 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | BrCCP(OCC)(OCC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.05 |
| Procent renhed | 98% |