Få mere at vide
Diethyl-2-brom-2-methylmalonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11380114
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11380114 100 g 100g
11370114 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11380114 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00575.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29263-94-3 | C8H13BrO4 | 253.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29263-94-3
Molekylær formel C8H13BrO4
Molekylvægt (g/mol) 253.09
MDL nummer MFCD00009125
InChI nøgle CSLQAXTUGPUBCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2-bromo-2-methylmalonate, diethyl bromomethylmalonate, diethyl methylbromomalonate, 2-bromo-2-methylmalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-bromo-2-methylpropanedioate, 2-bromo-2-methylpropandioic acid diethyl ester, diethyl bromo methyl malonate, acmc-20al99, cslqaxtugpubcw-uhfffaoysa, diethyl-2-bromo-2-methyl-malonate
PubChem CID 94944
IUPAC navn diethyl-2-brom-2-methylpropandioat
SMIL CCOC(=O)C(C)(Br)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 2-bromo-2-methylmalonate
Tæthed 1.323
Kogepunkt 105°C to 106°C (5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.449
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1779673
Formel vægt 253.1
Procent renhed 98%