Få mere at vide
Diethyl (2-aminoethyl)fosfonatoxalat, 97 %
Artikelnummer. 10621952 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10621952 1 g Glasflaske 1g
10135683 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10621952 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 332220010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 203192-98-7 | C6H17NO3P | 182,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til CC-obligationsdannelse (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 203192-98-7
Molekylær formel C6H17NO3P
Molekylvægt (g/mol) 182.18
MDL nummer MFCD00800256
InChI nøgle JUAGHBASZWRMQH-UHFFFAOYSA-O
Synonym diethyl 2-aminoethyl phosphonate oxalate, diethyl aminoethyl phosphonate oxalate, 2-diethoxyphosphoryl ethylamine oxalate, 2-diethoxyphosphorylethanamine; oxalic acid, oxalic acid diethyl 2-aminoethylphosphonate, diethyl 2-aminoethyl phosphonate oxalate salt, diethyl 2-aminoethyl phosphonate ethanedioate, aminoethylphosphonic acid diethylester oxalate salt
PubChem CID 2733595
IUPAC navn 2-diethoxyphosphorylethanamin; oxalsyre
SMIL CCOP(=O)(CC[NH3+])OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl (2-aminoethyl)phosphonate oxalate
Smeltepunkt 135,0 °C til 141,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 271.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystaller eller pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl (2-aminoethyl)phosphonate oxalate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.